Imprimer
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC110004-1G PC110004-250MG
APOSPC110004-1GEA 499 EUR
APOSPC110004-1G APOSPC110004-250MG
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂S
MW: 211.213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28606529
Numéro CAS: 1552532-10-1