Imprimer
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC110002-1G PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA 188 EUR
APOSPC110002-1G APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂S
MW: 211.213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407357
Numéro CAS: 1378864-23-3