2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC1076R-100MG
PC1076R-1G
APOSPC1076R-100MGEA
29
EUR
APOSPC1076R-100MG
APOSPC1076R-1G
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Formule:
C₉H₈FN₅ Point de fusion: 201…202 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052347 Numéro CAS: 66088-45-7 |