Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 654 EUR
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₂BrFINO₂
MW: 345.892 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28739556
Numéro CAS: 1807173-41-6