Imprimer
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1070V-1G PC1070V-10G
APOSPC1070V-1GEA 0 EUR
APOSPC1070V-1G APOSPC1070V-10G
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174223
Numéro CAS: 175203-50-6
ONU: 3259
ADR: 8,III