Imprimer
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,3-Trifluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3,3,3-Trifluoroprop-1-yl tosylate
PC10676-25G PC10676-1G PC10676-5G
APOSPC10676-25GEA 765 EUR
APOSPC10676-25G APOSPC10676-1G APOSPC10676-5G
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₁₁F₃O₃S
MW: 268.253 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620595
Numéro CAS: 2342-67-8