Imprimer
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane, 1-Bromo-4-(1-(trifluoromethyl)cyclopropyl)benzene
PC10675-1G PC10675-5G
APOSPC10675-1GEA 176 EUR
APOSPC10675-1G APOSPC10675-5G
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Formule: C₁₀H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817615
Numéro CAS: 1227160-18-0