Imprimer
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-2-iodobenzotrifluoride, [3-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10672-1G PC10672-5G PC10672-250MG
APOSPC10672-1GEA 174 EUR
APOSPC10672-1G APOSPC10672-5G APOSPC10672-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃IO
MW: 302.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398175
Numéro CAS: 372120-52-0