Imprimer
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10662-1G PC10662-250MG PC10662-5G
APOSPC10662-1GEA 0 EUR
APOSPC10662-1G APOSPC10662-250MG APOSPC10662-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂S
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00491700
Numéro CAS: 2355-16-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III