Imprimer
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-Fluoro-6-methylpicolinic acid
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 560 EUR
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17214194
Numéro CAS: 1256806-43-5