Imprimer
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10631-1G PC10631-5G PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10631-1G APOSPC10631-5G APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15527539
Numéro CAS: 2713-29-3