Imprimer
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ol
PC10607-1G PC10607-5G
APOSPC10607-1GEA 401 EUR
APOSPC10607-1G APOSPC10607-5G
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol
Formule: C₉H₆F₆O₂
Point de fusion: 122.5…123.5 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01050148
Numéro CAS: 836-79-3