Imprimer
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10600-1G PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA 325 EUR
APOSPC10600-1G APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Point de fusion: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368711
Numéro CAS: 887266-98-0
ONU: 3261
ADR: 8,III