Imprimer
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10403-1KG PC10403-250G PC10403-25G
APOSPC10403-1KGEA 444 EUR
APOSPC10403-1KG APOSPC10403-250G APOSPC10403-25G
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% en solution aqueuse
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate
Formule: CHF₃O₂S·(C₂H₅)₂NH
MW: 207.214 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940771
Numéro CAS: 60933-18-8
EINECS: 262-529-5