Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC10401-1G PC10401-5G PC10401-10G
APOSPC10401-1GEA 23.2 EUR
APOSPC10401-1G APOSPC10401-5G APOSPC10401-10G
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368682
Numéro CAS: 886762-75-0
ONU: 2811
ADR: 6.1 III