Imprimer
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 231 EUR
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Formule: C₈H₅F₁₄N
Point d'ébullition: 138…138,5 °C (735 mm Hg)
Densité: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784276
Numéro CAS: 356-08-1