Imprimer
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1017-1G PC1017-250MG
APOSPC1017-1GEA 241 EUR
APOSPC1017-1G APOSPC1017-250MG
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Formule: C₆H₉F₃O
Point d'ébullition: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784257
Numéro CAS: 73893-33-1
ONU: 1993
ADR: 3,III