Imprimer
2-Fluoropropan-1-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 191 EUR
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Formule: C₃H₇FO
Point d'ébullition: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777178
Numéro CAS: 3824-87-1
ONU: 1987
ADR: 3,III