Imprimer
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-dioate, 3-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)benzotrifluoride
PC10100-1G PC10100-250MG
APOSPC10100-1GEA 157 EUR
APOSPC10100-1G APOSPC10100-250MG
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Formule: C₁₄H₁₅F₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039209
Numéro CAS: 1997-28-0