Imprimer
Fluoroiodoacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0992-1G PC0992-5G
APOSPC0992-1GEA 195 EUR
APOSPC0992-1G APOSPC0992-5G
Fluoroiodoacetic acid
Fluoroiodoacetic acid
Formule: C₂H₂FIO₂
Point de fusion: 79,5 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784241
Numéro CAS: 471-45-4
ONU: 3261
ADR: 8,III