Imprimer
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-1-bromo-1,1-difluoroethane hydrochloride
PC0973-1G PC0973-250MG
APOSPC0973-1GEA 781 EUR
APOSPC0973-1G APOSPC0973-250MG
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Formule: C₂H₄BrF₂N·ClH
Point de fusion: 201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784274
Numéro CAS: 1211120-17-0