Imprimer
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 125 EUR
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₈F₃N₃
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160461
Numéro CAS: 26974-09-4