Imprimer
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-2-methylphenyl)methanol, (3-Fluoro-o-tolyl)methanol
PC0885-10G PC0885-1G PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA 109 EUR
APOSPC0885-10G APOSPC0885-1G APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788542
Numéro CAS: 500912-13-0