Imprimer
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 0 EUR
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Point d'ébullition: 174…176 °C (2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798140
Numéro CAS: 58943-98-9