Imprimer
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0833-1G PC0833-5G PC0833-25G
APOSPC0833-1GEA 78.8 EUR
APOSPC0833-1G APOSPC0833-5G APOSPC0833-25G
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
Formule: C₃HBrF₆O
Point d'ébullition: 37…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368667
Numéro CAS: 2356-55-0