Imprimer
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0814-1G PC0814-5G
APOSPC0814-1GEA 0 EUR
APOSPC0814-1G APOSPC0814-5G
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Formule: C₁₂H₇FN₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01046749
Numéro CAS: 1033-02-9