Imprimer
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: ,2,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane, 1,1,1,2-Tetrafluoro-3-oxabutane
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 1250 EUR
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Formule: C₃H₄F₄O
MW: 132.057 g/mol
Point d'ébullition: 38…39 °C (768 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07366529
Numéro CAS: 50285-05-7
ONU: 3271
ADR: 3 III