Imprimer
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0725-1G PC0725-250MG
APOSPC0725-1GEA 475 EUR
APOSPC0725-1G APOSPC0725-250MG
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₁₂F₃₀N₃O₆P₃
MW: 1029.178 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (2.5 mm Hg)
Point de fusion: 14…16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798141
Numéro CAS: 429-18-5