Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 87 EUR
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formule: C₁₀H₅ClF₆O
MW: 290.59 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788501
Numéro CAS: 174083-39-7
ONU: 3265
ADR: 8 III