Imprimer
tert-Butyl trifluoroacetate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0694-5G PC0694-25G
APOSPC0694-5GEA 0 EUR
APOSPC0694-5G APOSPC0694-25G
tert-Butyl trifluoroacetate 99%
tert-Butyl trifluoroacetate
Formule: C₆H₉F₃O₂
Point d'ébullition: 83 °C
Densité: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00780927
Numéro CAS: 400-52-2
ONU: 3272
ADR: 3,III