Imprimer
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0657-1G PC0657-250MG
APOSPC0657-1GEA 0 EUR
APOSPC0657-1G APOSPC0657-250MG
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene
Formule: C₄₂H₁₈F₇₂N₃O₆P₃
Point de fusion: 47…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798143
Numéro CAS: 3830-74-8