Imprimer
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one, 4-[3-(4-Fluorophenyl)acryloyl]nitrobenzene
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 140 EUR
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Formule: C₁₅H₁₀FNO₃
Point de fusion: 203…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024742
Numéro CAS: 2805-53-0