Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0625-1G PC0625-5G PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA 123 EUR
APOSPC0625-1G APOSPC0625-5G APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Formule: C₁₁H₆F₆N₂
MW: 280.169 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153671
Numéro CAS: 140647-19-4