(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
S-MF-PEL
PC0608-1G
PC0608-250MG
PC0608-5G
APOSPC0608-1GEA
212
EUR
APOSPC0608-1G
APOSPC0608-250MG
APOSPC0608-5G
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formule:
C₈H₉FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03092996 Numéro CAS: 126534-32-5 |