Imprimer
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC0601-1G PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA 212 EUR
APOSPC0601-1G APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 76 °C (20 mm Hg)
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093009
Numéro CAS: 84499-73-0