Imprimer
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0495-500MG PC0495-1G PC0495-5G
APOSPC0495-500MGEA 0 EUR
APOSPC0495-500MG APOSPC0495-1G APOSPC0495-5G
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100442
Numéro CAS: 175276-89-8