Imprimer
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0484-1G PC0484-250MG PC0484-100MG
APOSPC0484-1GEA 638 EUR
APOSPC0484-1G APOSPC0484-250MG APOSPC0484-100MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
MW: 253.059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631611
Numéro CAS: 261952-18-5
ONU: 3261
ADR: 8 III