Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0442-10G PC0442-5G
APOSPC0442-10GEA 496 EUR
APOSPC0442-10G APOSPC0442-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631497
Numéro CAS: 261951-98-8