Imprimer
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 596 EUR
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Formule: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
MW: 1521.325 g/mol
Point d'ébullition: 203…207 °C (0.25 mm Hg)
Point de fusion: 14…16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798142
Numéro CAS: 16059-16-8