Imprimer
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0216-1G PC0216-5G PC0216-250MG PC0216-500MG
APOSPC0216-1GEA 191 EUR
APOSPC0216-1G APOSPC0216-5G APOSPC0216-250MG APOSPC0216-500MG
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO
Point d'ébullition: 223 °C
Densité: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274320
Numéro CAS: 90238-10-1