Imprimer
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01681-1G PC01681-250MG
APOSPC01681-1GEA 406 EUR
APOSPC01681-1G APOSPC01681-250MG
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16996279
Numéro CAS: 879275-72-6