Imprimer
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01659-1G PC01659-5G
APOSPC01659-1GEA 89.9 EUR
APOSPC01659-1G APOSPC01659-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane
Formule: C₆H₁₀F₃I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606066
Numéro CAS: 1257535-27-5
ONU: 1993
ADR: 3,III