Imprimer
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 400 EUR
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃IN₂
MW: 288.009 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22123874
Numéro CAS: 1321530-57-7