Imprimer
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01504-1G PC01504-250MG
APOSPC01504-1GEA 1110 EUR
APOSPC01504-1G APOSPC01504-250MG
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976372
Numéro CAS: 1448858-55-6