Imprimer
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01488-10G PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-10GEA 0 EUR
APOSPC01488-10G APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180.007 g/mol
Point de fusion: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835492
Numéro CAS: 2729-34-2