Imprimer
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylbenzenethiol, 2-Fluoro-3-methylphenyl mercaptan
PC01487-1G PC01487-250MG
APOSPC01487-1GEA 499 EUR
APOSPC01487-1G APOSPC01487-250MG
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
2-Fluoro-3-methylthiophenol
Formule: C₇H₇FS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22481036
Numéro CAS: 1243283-09-1