Imprimer
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01486-1G PC01486-250MG
APOSPC01486-1GEA 0 EUR
APOSPC01486-1G APOSPC01486-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976371
Numéro CAS: 1448858-64-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III