Imprimer
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-dihydroxypropane
PC01484-1G PC01484-5G PC01484-250MG
APOSPC01484-1GEA 92.8 EUR
APOSPC01484-1G APOSPC01484-5G APOSPC01484-250MG
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
Formule: C₃H₆F₂O₂
MW: 112.075 g/mol
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619633
Numéro CAS: 428-63-7