Imprimer
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 260 EUR
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095327
Numéro CAS: 252004-50-5