Imprimer
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-methoxypicolinyl chloride hydrochloride
OR9946-25G OR9946-5G OR9946-100G
APOSOR9946-25GEA 633 EUR
APOSOR9946-25G APOSOR9946-5G APOSOR9946-100G
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride,
Formule: C₇H₇Cl₂NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369084
Numéro CAS: 503058-51-3